Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus
Código de producto. 12314943 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo: 410mm
Código de producto.
12314943 Fondo: 410mm
1 options
Código de producto. 12314943 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 6333000014
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Tipo de producto Mastercycler Nexus
Altura (métrico) 320 mm
Anchura (métrico) 250 mm
Fondo (métrico) 410 mm
Frecuencia De 50 a 60 Hz
Gradiente de rampa 3 °C/s
Material Aluminio