Learn More
Gibco™ Medio para médula ósea MarrowMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11380882 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
Unit Size:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11380882 100 mL 500 ml
11579716 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11380882 Supplier Gibco™ Supplier No. 12260001
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Medio de médula ósea MarrowMAX™
Gibco MarrowMAX Bone Marrow Medium is a fully-supplemented medium developed for the short term culture of bone marrow and other hematopoietic cells for cytogenetic studies and in vitro diagnostic procedures.
El medio de médula ósea MarrowMAX Gibco es un medio totalmente complementado desarrollado para cultivo a corto plazo de médula ósea y otras células hematopoyéticas para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro.
El medio de médula ósea MarrowMAX presenta las siguientes características:
• Rendimiento superior
• Formato listo para su uso
• Pruebas de rendimiento y calidad
• Fórmula única y optimizada
Rendimiento superior
El medio para médula ósea MarrowMAX supera a otros medios disponibles en el mercado que contienen medios condicionados derivados de líneas celulares de tumor de células gigantes (GCT), proporcionando un rendimiento uniforme con un índice mitótico más alto y una morfología cromosómica superior.
Formato listo para usar
El medio de médula ósea MarrowMAX es un medio 1X congelado, listo para usar al descongelar. No requiere suplementos. El medio descongelado puede almacenarse a 2 – 8 ° C durante un máximo de 60 días.
Pruebas de calidad y rendimiento
Cada lote del medio de médula ósea MarrowMAX se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento. Las células de médula ósea del aspirado de un donante adulto normal se cultivan durante 24 horas en el medio de médula ósea MarrowMAX antes de medir el índice mitótico y la resolución de bandas cromosómicas. Además, cada lote debe pasar una prueba de esterilidad antes de la liberación.
Fórmula única y optimizada
El medio para médula ósea MarrowMAX es un medio RPMI 1640 optimizado y suplementado con suero fetal bovino (FBS), gentamicina y L-glutamina. También contiene un novedoso medio condicionado derivado de células estromales humanas que consiste en una mezcla exclusiva de factores de crecimiento hematopoyéticos. El medio para médula ósea MARROWMAX no contiene condicionado medio GCT.
Sistema de elaboración y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio de médula ósea MarrowMAX se elabora en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de célula Médula ósea, célula hematopoyética
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Bone Marrow Medium
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, SBF, medio condicionado (derivado de células estromales)
Línea de productos MarrowMAX
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Antibióticos incluidos Gentamicina
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación. El medio descongelado puede almacenarse a 2 °C y 8 ° C durante un máximo de 60 días.