Learn More
Sal de citrato maropitanta, TRC
Código de producto. 17901275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901275 1 mg 1 miligramo
17922125 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17901275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1973001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862543-54-2
Fórmula molecular C32 H40 N2 O . C6 H8 O7
Peso molecular (g/mol) 660.8
Sinónimo (2S-cis)-N-[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-methoxyphenyl]methyl]-2-(diphenylmethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Citrate Salt, (2S,3S)-2-Benzhydryl-N-(5-tert-butyl-2-methoxybenzyl)quinuclidin-3-amine Citrate Salt, Cerenia
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)OC)CN[C@@H]2[C@@H](N3CCC2CC3)C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maropitant Citrate Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H40N2O.C6H8O7/c1-32(2,3)27-15-16-28(35-4)26(21-27)22-33-30-25-17-19-34(20-18-25)31(30)29(23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-16,21,25,29-31,33H,17-20,22H2,1-4H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t30-,31-;/m0./s1
Porcentaje de pureza >95%