missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MARCH8 Antibody, Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™

Código de producto. 18498454 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498454 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498454 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176959AF405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

MARCH8 Polyclonal antibody specifically detects MARCH8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MARCH8.
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cellular modulator of immune recognition, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, MARCH-VIIIcellular modulator of immune recognition, membrane-associated ring finger (C3HC4) 8, Membrane-associated RING finger protein 8, Membrane-associated RING-CH protein VIII, MIR, RING finger protein 178
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human MARCH8. The immunogen is located within the last 50 amino acids of MARCH8. Amino Acid Squence: CPETSKKNIFEKSPLTE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 220972
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.