missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAP4K1 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30569397 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30569397 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30569397 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345959DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MAP4K1 Polyclonal antibody specifically detects MAP4K1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAP4K1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Hematopoietic progenitor kinase, HPK1hematopoietic progenitor kinase 1, MAPK/ERK kinase kinase kinase 1, MEK kinase kinase 1, MEKKK 1, mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1. (Uniprot# Q92918)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11184
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.