missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
MAP1B Polyclonal specifically detects MAP1B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Especies diana | Human |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?