Learn More
Manitol, polvo, multicomponente, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15351791 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15351791 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15351791 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 255301
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mannitol
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.52kg
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Grado Multicomponente/USP
Forma física Polvo