Learn More
Mannitol, grado reactivo ACS, Ricca Chemical
Código de producto. 31750721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31750721 500 g 500 g
31750697 2.5 kg 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31750721 Proveedor Ricca Chemical Company N.º de proveedor RDCM0200500B1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
CAS 69-65-8
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064287
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Especificaciones
Punto de ebullición Aproximadamente 290 °C a 295 °C
Residuos de ignición 0,01% máx.
Pérdida por secado máximo 0,05%
Envase Botella blanca de poliuretano de boca ancha
Cantidad 500 g
Rotación específica 23,3-24,3°
Grado ACS
Materia insoluble 0,01% máx.
Ácido valorable máx. 0,0008 mEq/g
Forma física Polvo cristalino o aconglomerados