Learn More
Cytiva Bandeja de colector para unidad de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
Código de producto. 10166674 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Ettan IPGphor 3 Unidad IEF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10166674 Ettan IPGphor 3 Unidad IEF cada uno
1 options
Código de producto. 10166674 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80649857
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Bandeja de colector para unidad de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
  • Características térmicas uniformes
  • Alta conductividad de calor
  • Sin piezas mojadas
  • Equilibrado de la muestra en la misma bandeja
  • Núm. de geles: De 1 a 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Ettan IPGphor 3 Unidad IEF
Tipo Bandeja cerámica de colector IPGphor
Material Cerámica
N.º de geles De 1 a 12
Cantidad Tamaño de paquete completo:
Título del producto