Learn More
Cytiva Kit de distribuidor para unidad de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
Código de producto. 10449214 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Ettan IPGphor 3 Unidad IEF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10449214 Ettan IPGphor 3 Unidad IEF cada uno
1 options
Código de producto. 10449214 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80649838
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Includes
Los kits de distribuidor incluyen: 1 cepillo de limpieza, 2 conjuntos de electrodos, 1 nivel de burbuja, 20 cubetas de muestra, 1 herramienta de inserción de cubetas de muestra, 60 mechas de electrodo de papel, 60 almohadillas de puente de papel, 1 colector (cerámica o plástico), 1 fórceps, 1 solución de limpieza de 60ml y, Manual del usuario
Kit de distribuidor para unidad de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
Kit de distribuidor
  • Simplifique el enfoque isoeléctrico de múltiples muestras
  • Acelerar el procesamiento de cargas micropreparativas en análisis de primera dimensión
  • Manejar de 1 a 12 tiras IPG simultáneamente
  • El equilibrado de la muestra se puede realizar en la misma bandeja
  • Eficaz para la carga de puentes de papel
  • Capacidad de gel: máximo de 12 tiras, número de geles: De 1 a 12
  • Luz múltiple disponible en material polimérico fácil de manejar para aplicaciones de cribado general de rutina
  • El colector cerámico presenta características térmicas uniformes diseñadas para aplicaciones exigentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para las aplicaciones más exigentes
Para utilizar con (equipo) Ettan IPGphor 3 Unidad IEF
Tipo Colector Ettan IPGphor, completo
Incluye 1 x cepillo de limpieza, 2 x conjuntos de electrodos, 1 x nivel de burbuja, 20 x cubetas de muestra, 1 x herramienta de inserción de la cubeta de muestra, 60 x mechas de electrodo de papel, 60 x almohadillas de puente de papel, 1 x colector, 1 x fórceps, 1 x solución de limpieza de 60 ml, manual del usuario
Material Cerámica
N.º de geles De 1 a 12
Cantidad 1 pieza