Learn More
Manidipino, TRC
Código de producto. 30138425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138425 50 mg 50 miligramos
17954115 10 mg 10 miligramos
17970775 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM16400050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89226-50-6
Fórmula molecular C35 H38 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 610.7
Sinónimo 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-methyl ester, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl methyl ester (9CI), (±)-Manidipine, Franidipine, Manidipine, Manidipine 6300
Nombre IUPAC 5-O-[2-(4-benzhidrilpiperazina-1-il)etilo] 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manidipine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38N4O6/c1-24-30(34(40)44-3)32(28-15-10-16-29(23-28)39(42)43)31(25(2)36-24)35(41)45-22-21-37-17-19-38(20-18-37)33(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-16,23,32-33,36H,17-22H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.2791