Learn More
Dihidrocloruro de manidipina, TRC
Código de producto. 18042640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18042640 100 mg 100 miligramos
18001850 25 mg 25 miligramos
18022240 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18042640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM164015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89226-75-5
Fórmula molecular C35 H38 N4 O6 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 683.6213
Sinónimo 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-methyl ester, hydrochloride (1:2), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl methyl ester, dihydrochloride (9CI), (±)-Manidipine dihydrochloride, CV 4093, Calslot, Franidipine hydrochloride, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-Pyridinedicarboxylic Acid 3-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 5-methyl Ester Hydrochloride
Nombre IUPAC 5-O-[2-(4-benzhidrilpiperazina-1-il)etilo] 3-O-metil 2,6-dimetil-4-(3-nitrofenilo)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manidipine Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38N4O6.2ClH/c1-24-30(34(40)44-3)32(28-15-10-16-29(23-28)39(42)43)31(25(2)36-24)35(41)45-22-21-37-17-19-38(20-18-37)33(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27;;/h4-16,23,32-33,36H,17-22H2,1-3H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 682.2325