Learn More
Manganese(II) sulfate monohydrate, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99 to 100.5% (calc. for dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15691280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691280 50 kg 50 Kg
15671280 1 kg 1 Kg
15681280 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1324550KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-96-5
Fórmula molecular H2MnO5S
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00149159
Clave InChI ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Nombre IUPAC manganeso(2+);sulfato;hidrato
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese(II) sulfate monohydrate
Nombre de nota Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99 to 100.5%
Fórmula lineal MnSO4 · H2O
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.02
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.950 g/cm3