Learn More
MANF Antibody, HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18614507 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18614507 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18614507 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP299775H
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MANF Polyclonal specifically detects MANF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MANF
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen Arginine-Rich Protein, arginine-rich, mutated in early stage tumors, ARMET, ARP, mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor, Protein ARMET
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MANF (Accession#: NP_006001.3; Met1-Leu182)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7873
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus