Descripción
Mammaglobin A Monoclonal antibody specifically detects Mammaglobin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mammaglobin A |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MGB/2704 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | mammaglobin 1, mammaglobin A, Mammaglobin-1, MGB1mammaglobin-A, MGC71974, Secretoglobin family 2A member 2, secretoglobin, family 2A, member 2, UGB2mammaglobin-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant full-length human Mammaglobin A protein (Uniprot: Q13296) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |