Learn More
Novus Biologicals™ MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand
Código de producto. 18709023 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18709023 50 μg 50 microgramos
1 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Código de producto. 18709023 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP226219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.00€
    732.90€ / 50 microgramos
    Ahorro 42.10€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27950
Applications: Functional, In vitro assay
Specific Activity is approx. 2x10^8units/mg. One unit is defined as the dilution giving half maximal release of nitric oxide from C3H/HeJ mouse peritoneal exudate cells in the standard assay. Immunogen: MALP-2, TLR6 and TLR2 ligand Buffer: 2μg in 20μL of sterile PBS solution containing 2.5% (v/v) 2-propanol, 25mM n-octyl-b-D-glucopyranoside and 1% (wt/v) human serum albumin. Dilution: Functional, In vitro assay MALP-2 was originally isolated from Mycoplasma fermentans. This MALP-2 corresponds to the originally isolated isomer, which expresses potent endotoxin-like activity and approaches in certain experimental systems the toxicity of LPS. MW: 2135.2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.1 mg/mL
Formulación C99H167N19O30S
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 50 μg
Para utilizar con (aplicación) Source: Synthetic Formula: C99H167N19O30S MW: 2135.2 Use in In-Vitro and Functional Assay Reported in Scientific Literature (PMID: 25466255).
Objetivo MALP-2, TLR6 and TLR2 Ligand
Especie Human/Mouse/Avian