Learn More
MAK683, MedChemExpress
Código de producto. 16492886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492886 25 mg 25 miligramos
16466607 5 mg 5 miligramos
16460247 50 mg 50 miligramos
16413888 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16492886
Marca: Medchem Express HY103663
MedChemExpress MAK683 is an embryonic ectoderm development (EED) inhibitor extracted from patent US20160176882 A1, compound example 2. MAK683 exhibits IC50s of 59, 89, 26 nM in EED Alphascreen binding, LC-MS and ELISA assay.
MAK683 is an embryonic ectoderm development (EED) inhibitor extracted from patent US20160176882 A1, compound example 2. MAK683 exhibits IC50s of 59, 89, 26 nM in EED Alphascreen binding, LC-MS and ELISA assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MAK683
CAS 1951408-58-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H17FN6O
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 52 mg/mL (138.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC=CC=C1C2=CN=C(NCC3=C4CCOC4=CC=C3F)N5C2=NN=C5
Peso molecular (g/mol) 376.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.39
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death