Learn More
3M™ Máscara parcial reutilizable sin mantenimiento de la serie 4000+
Código de producto. 17257650 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Reutilizable
Código de producto.
17257650 Reutilizable
1 options
Código de producto. 17257650 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100113104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    690.08€ / paquete de 500
    Ahorro 509.92€
    42% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Disponible para ayudar a prolongar la vida útil del filtro de partículas principal de la mascarilla reutilizable sin mantenimiento 3M™ de la serie 4000+. Atrapa las partículas de pulverización más grandes antes de que alcancen y obstruyan los filtro
  • Protector contra pulverización 3M™ 400+ prolonga la vida útil de la mascarilla al reducir la obstrucción de los filtros de partículas durante las aplicaciones de pulverización de pintura
  • Mantiene los filtros limpios durante las aplicaciones de pulverización de pintura
  • Atrapa las partículas de pulverización más grandes antes de que alcancen y obstruyan los filtros
  • Para su uso con mascarilla reutilizable 3M™ de la serie 4000+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Máscara parcial reutilizable sin mantenimiento 3M™ de la serie 4000+