Descripción
Para uso con proteína A Mag Sepharose , Proteína A Mag Sepharose Xtra , Proteína G Mag Sepharose , Proteína G Mag Sepharose Xtra , Su Mag Sepharose Ni, NHS Mag Sepharose , TiO2 Mag Sepharose , y estreptavidina Mag Sepharose .
- Carcasa de aluminio anodizado (azul) con barra de plástico desmontable (blanco) contiene un imán de neodimio
- Cubre una amplia gama de volúmenes de muestra, desde escalas –de purificación de microlitros bajos –hasta mililitros altos.
- Capacidad de variar la cantidad de medio, así como el volumen de muestra
- Enriquecimiento de volúmenes de muestra de hasta 50 ml (1,7 oz).
- Realiza purificaciones a pequeña escala
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Aluminio anodizado, plástico |