Learn More
Cytiva MagRack 6
Código de producto. 10147534 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10147534 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10147534 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28948964
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Se utiliza para la preparación de muestras a pequeña escala con microesferas magnéticas. Cytiva Life Sciences™ MagRack 6 permite la manipulación de hasta seis muestras en tubos de microcentrífuga de 1,5 ml.
Cuando los tubos se colocan en la gradilla, el imán atrae las microesferas magnéticas en unos segundos. Los tubos se pueden bloquear en posición y la gradilla invertida, lo que permite la fácil eliminación de las soluciones de residuos entre los pasos del protocolo, mientras que las microesferas magnéticas permanecen en el tubo.
La gradilla consta de una carcasa de aluminio anodizado con una barra magnética de plástico desmontable que contiene seis imanes de neodimio.
  • Procesamiento rápido y sencillo para las aplicaciones de purificación y enriquecimiento de Mag Sepharose™
  • No hay necesidad de centrifugación
  • Varíe la cantidad de microesferas para cumplir con requisitos específicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Preparación de muestras de proteínas
Tipo de producto MagRack 6