Learn More
Sulfato de magnesio hidratado, Puriss., cumple con la especificación analítica de DAC, seco, 99,0-101,0% MgSO4 (en sustancia seca), Solstice
Tienda Honeywell Fluka Productos
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Sulfate Hydrate |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica del DAC |
| Cantidad | 6 x 2.5 kg |
| Fórmula lineal | MgSO4 · aq |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | magnesio;sulfato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120,37 (base anhidro) |
| Porcentaje de pureza | Del 99,0 al 101,0% (base de MgSO4 (en sustancia seca)) |
| Grado | puriss. |