Learn More
Sulfato de magnesio hidratado, Puriss., cumple con la especificación analítica de DAC, seco, 99,0-101,0% MgSO4 (en sustancia seca), Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15631260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15631260 25 kg 25 Kg
15611260 1 kg 1 Kg
15621260 2.5 kg 2.50 Kg
15641260 5 kg 5 Kg
15651260 6 x 1 kg paquete de 6
15661260 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15631260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1314325KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de DAC, seco, base de MgSO4 al 99,0-101,0 % (en sustancia seca)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22189-08-8
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00149787
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate hydrate
Nombre de nota Puriss., cumple con la especificación analítica de DAC, seco, base 99,0-101,0% MgSO4 (en sustancia seca)
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 a 101.0%
Fórmula lineal MgSO4 · aq
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37
Porcentaje de pureza Del 99,0 al 101,0% (base de MgSO4 (en sustancia seca))
Grado puriss.
Envase Bolsa de papel/poli