Learn More
Hidrato de sulfato de magnesio, puriss., cumple con las especificaciones analíticas de DAC, seco, base de MgSO4 al 99,0-101,0 % (en sustancia seca), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15611260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15611260 1 kg 1 Kg
15621260 2.5 kg 2.50 Kg
15641260 5 kg 5 Kg
15651260 6 x 1 kg paquete de 6
15661260 6 x 2.5 kg paquete de 6
15631260 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15611260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 131431KG
Solicitar formato a granel o personalizado
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de DAC, seco, base de MgSO4 al 99,0-101,0 % (en sustancia seca)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22189-08-8
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00149787
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate Hydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of DAC
Forma física Dry
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal MgSO4 · aq
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza 99 to 101% (MgSO4 basis) (in dried substance)
Grado puriss.