Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, puriss. p.a., Reactivo ACS, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 100 g |
| Presión de vapor | 0,1 mmHg (20 °C) |
| Densidad | Densidad de vapor: <0,01 (frente al aire) |
| Fórmula lineal | MgSO4 · 7H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246,47g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (KT) |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |