Learn More
Sulfato de magnesio heptahidratado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11470532 100 g
11480532 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470532 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 02191422.1
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza como componente de las soluciones salinas equilibradas de Earle y Hanks. Sulfato de magnesio heptahidratado, MP Biomedicals Es un componente de los medios de cultivo para células vegetales y microorganismos. También se utiliza en la purificación de CAP , como activador del gen catabolito y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC sulfato de magnesio (2+) heptahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water, slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.5
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado Reactivo ACS