Learn More
Sulfato de magnesio, heptahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10346190 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10346190 1 kg 1 KG
10697412 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10346190 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/1050/60
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Sulfato de magnesio heptahidrato, certificado AR de análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:10034-99-8, Blanco, Punto de fusión:770 deg.C, Fórmula molecular:H14MgO11S, Peso molecular:246,466, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:Desde 5 hasta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 770 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 8,2
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor <0,1 mmHg a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 246,48g/mol