Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
| Forma física | Crystalline Powder |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.5 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |
| Grado | Molecular Biology |