Learn More
Sulfato de magnesio heptahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207113 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10207113 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10497890 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10743881 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10207113 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124900100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 770.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 9.2 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 10 kg
Pérdida por secado 48.0% to 52.0% (450°C)
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4·7H2O
Índice Merck 15, 5755
Información de solubilidad Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro