Learn More
Sulfato de magnesio heptahidratado, 99%, para bioquímica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12615067 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12615067 500 g Frasco de plástico 500 g
12693590 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12615067 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 447165000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.45€
    67.65€ / 500 g
    Ahorro 10.80€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10034-99-8 | Molecular Formula: H14MgO11S | Molecular Weight: 246.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 770.0°C
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4·7H2O
Índice Merck 15,5755
Información de solubilidad (1 M in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación