Learn More
Heptahidrato de sulfato de hierro, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 KG
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10256840 500 g Frasco de plástico 500 g
10135453 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10378703 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213115000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.60€
    42.65€ / 500 g
    Ahorro 5.95€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 770.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5 to 8 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4·7H2O
Índice Merck 15, 5755
Información de solubilidad Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.48
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica