Learn More
Sulfato de magnesio heptahidratado, 98,0-102,0 %, (grado reactivo cristalino/ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11490532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11490532 1 kg
11400542 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219142201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
CAS 10034-99-8
Fórmula molecular H14MgO11S
Peso molecular (g/mol) 246.47
Número MDL MFCD00149785
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Nombre IUPAC sulfato de magnesio (2+) heptahidratado
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate Heptahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0-102.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reactivo ACS