Learn More
Solución de magnesio para ICP, 1 g/l, HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12953444 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12953444 500 mL 500 ml
12933444 100 mL 100 ml
12943444 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12953444 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 032 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    125.66€ / 500 ml
    Ahorro 1.34€
    1% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Ampolla
Nombres de analitos o componentes Mg
Concentración 1.000 ±0.002 g/L
Elemento Mg
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Cantidad 500 mL