Learn More
Trihidrato de fosfato de magnesio dibásico, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15650730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
30 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
30 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15650730 30 kg 30 Kg
15640730 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15650730 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0426030KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
puriss especial, cumple con las especificaciones analíticas de la DAB, ≥ 98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-75-4
Fórmula molecular H7MgO7P
Peso molecular (g/mol) 174.33
Número MDL MFCD00150390
Clave InChI OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Phosphate Dibasic Trihydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of DAB
Cantidad 30 kg
Fórmula lineal MgHPO4 · 3H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno de magnesio (2+) trihidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado puriss. especial
Densidad 2.123g/mL at 25°C