Learn More
Solución de cloruro de magnesio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12980864 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12980864 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12980864 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 030 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00€
    131.56€ / 1000 ml
    Ahorro 7.44€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium chloride solution
Envase Frasco
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Concentración 0.1 M
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
Peso molecular (g/mol) 203.30
Cantidad 1000 mL
Grado Eu. Ph. Referencia