Learn More
Cloruro de magnesio hexahidrato, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15671260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
6 Kg
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15671260 1 kg 1 Kg
15681260 2.5 kg 2.50 Kg
15601270 6 x 1 kg paquete de 6
15691260 6 kg 6 Kg
15611270 6 x 2.5 kg paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15671260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 131521KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    52.28€ / 1 Kg
    Ahorro 6.72€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, FCC, Farmacopea Europea, E511, ≤ 0,0001% Al, 99-101%,
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-18-6
Fórmula molecular Cl2H12MgO6
Peso molecular (g/mol) 203.30
Número MDL MFCD00149781
Clave InChI DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC Dicloruro de hexahidrato de magnesio(2+)
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Chloride Hexahydrate
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, FCC
Forma física Crystalline Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal MgCl2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 203,3g/mol
Porcentaje de pureza 99 a 101%
Grado puriss.