missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAGEA11 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30565400 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30565400 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30565400 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345975PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MAGEA11 Polyclonal antibody specifically detects MAGEA11 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAGEA11
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Cancer/testis antigen 1.11, CT1.11MAGE-11 antigen, MAGE11member 11, MAGEA-11, melanoma antigen family A, 11, melanoma-associated antigen 11, MGC10511
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno melanoma antigen family A, 11. (Uniprot# P43364)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4110
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.