missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MafB Antibody (372239) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30632359 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30632359 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30632359 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3810CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MafB Monoclonal antibody specifically detects MafB in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MafB
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 372239
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Kreisler (mouse) maf-related leucine zipper homolog, Kreisler maf-related leucine zipper homolog, KRMLMAFB/Kreisler basic region/leucine zipper transcription factor, Maf-B, MGC43127, transcription factor MafB, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MafB, Met1-Leu323, Accession # Q9Y5Q3
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9935
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.