missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAD2L2 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517649 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30517649 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517649 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338622MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MAD2L2 Polyclonal antibody specifically detects MAD2L2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAD2L2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hREV7, MAD2 mitotic arrest deficient-like 2 (yeast), MAD2BREV7 homolog, MAD2-like protein 2, Mitotic arrest deficient 2-like protein 2, mitotic arrest deficient homolog-like 2, mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2B, REV7yeast, homolog)-like 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-211 of human MAD2L2 (NP_006332.3).,, Sequence:, MTTLTRQDLNFGQVVADVLCEFLEVAVHLILYVREVYPVGIFQKRKKYNVPVQMSCHPELNQYIQDTLHCVKPLLEKNDVEKVVVVILDKEHRPVEKFVFEITQPPLLSISSDSLLSHVEQLLRAFILKISVCDAVLDHNPPGCTFTVLVHTREAATRNMEKIQVIKDFPWILADEQDVHMHDPRLIPLKTMTSDILKMQLYVEERAHKGS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10459
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.