Learn More
MAD2L1-binding protein Antibody (OTI3C11), DyLight 650, R&D Systems™
Código de producto. 18162016 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18162016 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18162016 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272566C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MAD2L1-binding protein Monoclonal specifically detects MAD2L1-binding protein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MAD2L1-binding protein
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C11
Conjugado DyLight 650
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Caught by MAD2 protein, CMT2MGC11282, dJ261G23.1, KIAA0110RP1-261G23.6, MAD2L1 binding protein, MAD2L1-binding protein
Símbolos de los genes MAD2L1BP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human MAD2L1-binding protein (NP_055443) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9587.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus