missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAD1L1/MAD1 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30663593 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30663593 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30663593 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF4194M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

MAD1L1/MAD1 Polyclonal antibody specifically detects MAD1L1/MAD1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MAD1L1/MAD1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hMAD1, MAD1 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast), MAD1-like protein 1, MAD1yeast, homolog-like 1, Mitotic checkpoint MAD1 protein homolog, Tax-binding protein 181, tumor protein p53 inducible protein 9, TXBP181MAD1 (mitotic arrest deficient, yeast, homolog)-like 1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MAD1L1, Met1-Asp350, Accession # Q9Y6D9
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8379
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.