Learn More
Cytiva Medios de cromatografía LX MabSelect Sure™
Código de producto. 11693074 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11693074 200 ml 200 ml
11683074 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11693074 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17547402
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Medio de afinidad de proteína A con alta capacidad de unión dinámica que mejora el rendimiento y reduce los costes
La tolerancia a los álcalis hace posible que se mantega una estabilidad, que sea fácil limpiarla a fondo y que se reduzca la contaminación
  • Ligando derivado de proteína A («E. coli») estabilizado en álcali
  • Alta capacidad de unión dinámica (DBC) para cultivos de alto título
  • Reduce el riesgo de contaminación y arrastre
  • El ligando de proteína recombinante A, tolerante a los álcalis, es resistente a rigurosos procedimientos CIP y a la desinfección con 0,5 a 0,1 M de NaOH
Purificación de anticuerpos monoclonales para aplicaciones clínicas y ampliación de procesos
Certifications
Certificado de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de anticuerpos monoclonales para aplicaciones clínicas
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión 60 mg de IgG humana/ml medi μm
Tipo de producto MabSelect SuRe LX Media
Caudal 500 cm/μhora
Tamaño de partículas 85 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima < 2 bar
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Derivado de proteína A estabilizada con álcalis (E. coli)