Learn More
Cytiva Resina de cromatografía MabSelect PrismA
Código de producto. 15873965 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15873965 25 mL 25 ml
15883965 200 mL 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15873965 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17549801
 Artículo restringido
En stock
Resina de cromatografía de proteína A
MabSelect PrismaA se ha mejorado con una matriz de base de agarosa de flujo alto optimizada y un ligando derivado de proteína A genéticamente modificado, lo que permite satisfacer las futuras demandas en el procesamiento de mAb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Matriz Agarosa muy entrecruzada, esférica.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, etanol al 20 %
Presión máx. de funcionamiento 300 cm/h
Tamaño de partículas 60 μm
Cantidad 25 mL
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Tipo Resina de cromatografía
Tipo de ligando Proteína a-derivada de alcalina estabilizada (E.coli).
Capacidad de unión 80 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 6 min 65 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 4 min
compliance-icons
Nombre del producto
  • MabSelect PrismA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.