Learn More
Cytiva Medios de cromatografía MabSelect™
Código de producto. 11339981 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 ml
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339981 25 ml 25 ml
11359981 200 ml 200 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339981 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17519901
Medio de afinidad de proteína A diseñado para capturar mAb a partir grandes volúmenes de muestra
  • La matriz de agarosa de flujo alto permite altas velocidades de flujo en la ampliación de la producción
  • Medio de bioprocesamiento compatible para aplicaciones industriales y bien establecido en procesos aprobados
  • Nivel bajo de unión no específica que produce bajos niveles de impurezas en el grupo de eluidos del producto
  • El acoplamiento orientado del ligando y la matriz optimizada proporcionan una gran capacidad de unión dinámica
  • Matriz a base de agarosa muy entrecruzada con un ligando proteína recombinante A
  • El ligando está diseñado para favorecer el acoplamiento orientado, se muestra como E. coli y está libre de componentes procedentes de animales mamíferos
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
  • Tamaño de partícula medio: 85 μm (d50V)
  • Limpieza «in situ» (CIP) con estabilidad de pH: De 2 a 12
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 10
  • Ligando: proteína recombinante A (E.coli)
  • Matriz: agarosa muy entrecruzada
  • Capacidad de unión/ml del medio de cromatografía: ∽ 30 mg de lgG/ml humano a un tiempo de residencia de 2,4 min
  • Especificación de presión/caudal: < 500 cm/h, < 200 kPa, BPG 300, lecho 20 cm de altura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 ml
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones industriales y establecidas en procesos aprobados
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión 30 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min
Tipo de producto MabSelect Medios de comunicación
Caudal <500 cm/μhora
Tamaño de partículas 85 μm
Altura del lecho (imperial) 7,87 in
Altura del lecho (métrico) 20 cm
Incluye Certificado de análisis
Presión máxima <200 kPa
Matriz Agarosa muy entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 10
Tipo de ligando Proteína recombinante A («E. coli»)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MabSelect, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.