Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC MAbPac™ SCX-10
BIOPHARMA
Código de producto. 11372063
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
9 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
10 μm
Formato de columna:
Columna de análisis
Columna preparativa
Precolumna
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
11372063 250 mm 4 mm 10 μm Columna de análisis cada uno
11332083 150 mm 4 mm 10 μm Columna de análisis cada uno
11342083 50 mm 4 mm 10 μm Columna de análisis cada uno
11391993 250 mm 2 mm 10 μm Columna de análisis cada uno
15540244 250 mm 9 mm 10 μm Columna preparativa cada uno
15124725 150 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
15134725 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
15154725 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
15144725 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
12663085 50 mm 4 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
12683085 250 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
12673085 50 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
11382023 50 mm 2 mm 10 μm Precolumna cada uno
11362063 50 mm 4 mm 10 μm Precolumna cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11372063 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 074625
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas de intercambio de cationes fuertes para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas.
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ MAbPac™ SCX-10 LC para realizar análisis de alta resolución y gran eficacia de anticuerpos monoclonales (mAb) y variantes asociadas. La exclusiva resina pelicular no porosa proporciona la capacidad de resolución necesaria para separar variantes de mAb que varían en un solo residuo cargado. Una capa hidrófila rodea los gránulos poliméricos y elimina las interacciones hidrófobas con la resina, lo que da lugar a picos muy eficientes. Su superficie de intercambio catiónico injertada patentada proporciona control de la selectividad de pH para separaciones de alta resolución.
Rendimiento superior para análisis de variantes de mAb
  • Resolución excepcionalmente alta de variantes de mAb
  • Ideal para la caracterización y la evaluación del control de calidad de mAb
  • Sistema ideal para estudios de estabilidad, desarrollo de métodos terapéuticos con mAb y cribado de alto rendimiento
  •  Una reproducibilidad columna a columna y lote a lote incomparable elimina el problema de la variabilidad de columnas en las pruebas de estabilidad y de aseguramiento y control de calidad
  • Cumple los requisitos normativos de la caracterización biofarmacéutica
Varios tamaños disponibles
  • Disponible en tamaños de partículas de 3, 5 y 10 μm en formato estándar y de UHPLC
  • Las columnas de partículas de pequeño tamaño proporcionan la misma resolución que las columnas de 10 μm, pero con un tiempo de análisis significativamente más rápido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 1 mL/min
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 3000 psi (207 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro No poroso
Cantidad Unitary
Disolventes 50 % acetonitrilo
Temperatura Ambiente a 60 °C
Fase estacionaria Sulfonato
Línea de productos MAbPac
Material de embalaje Polímero esférico, no poroso
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Técnica Bio-LC
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.