Learn More
M-Tolilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363986 1 g 1 g
11373986 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17184.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 766-82-5 | C9H8 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 766-82-5
Fórmula molecular C9H8
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD01318174
Clave InChI RENYIDZOAFFNHC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136600
Nombre IUPAC 1-etinilo-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Tolylacetylene
Densidad 0.9
Punto de ebullición 170°C to 175°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.544
Cantidad 1 g
Número UN UN3295
Beilstein 2038007
Sinónimo 3-ethynyltoluene, 3-methylphenylacetylene, m-tolylacetylene, 1-ethynyl-3-methyl-benzene, 3'-methylphenyl acetylene, benzene,1-ethynyl-3-methyl, benzene, 1-ethynyl-3-methyl, 3'-methylphenylacetylene, 3-methyl phenylacetylene, 3-tolylacetylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 97%