missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysine (K)-specific Demethylase 3A/KDM3A/JMJD1A Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585779 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18585779 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18585779 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP149601DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Lysine (K)-specific Demethylase 3A/KDM3A/JMJD1A Polyclonal antibody specifically detects Lysine (K)-specific Demethylase 3A/KDM3A/JMJD1A in Human, Mouse, Rat, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lysine (K)-specific Demethylase 3A/KDM3A/JMJD1A
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, JHDM2AJMJD1AJHMD2A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 2A, JMJD1, jumonji C domain-containing histone demethylase 2A, jumonji domain containing 1, jumonji domain containing 1A, Jumonji domain-containing protein 1A, KIAA0742DKFZp686A24246, lysine (K)-specific demethylase 3A, lysine-specific demethylase 3A, testis-specific protein A, TSGADKFZp686P07111
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to an internal region of the human JMJD1A protein (within residues 250-400). [Swiss-Prot Q9Y4C1]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Epigenetics
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55818
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.