Descripción
LYPLAL1 Polyclonal specifically detects LYPLAL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LYPLAL1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 3.1.2.-, FLJ99730, KIAA1238, lysophospholipase-like 1, lysophospholipase-like protein 1, Q96AV0 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LYPLAL1 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |