missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lyn Antibody (LYN-01), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18288850 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18288850 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18288850 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB500519V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lyn Monoclonal specifically detects Lyn in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lyn
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon LYN-01
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
N.º de referencia del gen P07948
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, FLJ26625, JTK8, tyrosine-protein kinase Lyn, v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog, Yamaguchi sarcoma viral (v-yes-1) related oncogene homolog
Símbolos de los genes LYN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially expressed recombinant fragment of human Lyn, aa 8 - 238 (NM_001111097.2).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4067
Especificidad de la prueba The LYN-01 reacts with Lyn (p56/p53), a non-receptor Src-family tyrosine kinase expressed in hematopoietic tissues.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.