missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Antibody (5807R) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30642012 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30642012 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30642012 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB621RL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Monoclonal antibody specifically detects Lymphotoxin-alpha/TNF-beta in Human samples. It is validated for ELISA Standard (Matched Pair),Neutralization,ELISA Capture (Matched Antibody Pair),ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lymphotoxin-alpha/TNF-beta
Aplicaciones ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 5807R
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen LT, LT-alpha, lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1), TNFBlymphotoxin-alpha, TNFSF1TNF-beta, tumor necrosis factor beta, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Lymphotoxin-alpha /TNFβ
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4049
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.