Learn More
Lymphatic Endothelial Cells Antibody (LA102), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18609819 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609819 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609819 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB11096416MFV610
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Lymphatic Endothelial Cells Monoclonal specifically detects Lymphatic Endothelial Cells in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lymphatic Endothelial Cells
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon LA102
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen LEC26
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Collagenase- and neuraminidase-treated mouse benign lymphangiomas
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Línea de productos Novus